Kluczowe dokumenty
Z677264
Dermatril nitrile gloves
size S
Synonim(y):
Jednorazowe rękawice nitrylowe, Nitrylowe rękawice do badań, rękawica jednorazowa
About This Item
Kod UNSPSC:
46181504
NACRES:
NB.35
Materiały
blue gloves
blue nitrile
rozmiar
S
sterylność
non-sterile
Właściwości
CE compliant
latex free
powder-free
opakowanie
pack of 100 ea (boxes of 100)
producent / nazwa handlowa
KCL 740
dł. × grubość
250 mm × 0.11 mm
Opis ogólny
Dermatril is a blue nitrile, powder-free, disposable glove providing a high level of protection against chemical and bacteriological contamination. The Dermatril disposable glove also displays very good physical durability in comparison to conventional disposable gloves.
All Dermatril disposable gloves are INDIVIDUALLY marked with the appropriate standards mark applied on the inside using a food-friendly dye.
Cechy i korzyści
  • Antystatyczny.
  • Nie zawiera substancji alergizujących, takich jak tiuramy, benzotiazole i tiomoczniki.
  • Szorstkie końcówki palców dla lepszego chwytu.
  • Wywinięty brzeg mankietu dla łatwiejszego zakładania.
  • Zgodność z normami CE.
  • Spełniają normy: EN 374 (kat. III), EN 388 (kat. II), EN 455, EN 61340-5-1, ASTM 1671:2001
Informacje prawne
Dermatril is a trademark of KCL GmbH
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z677264-100EA4061833069165
Z677264-10X100EA4061833069172