Z677612
Camatril™ nitrile long cuff gloves
size XL
Synonim(y):
rękawica jednorazowa
About This Item
Polecane produkty
Materiały
green gloves
green nitrile
rozmiar
XL
sterylność
non-sterile
Właściwości
CE compliant
disposable
latex free
powder-free
reusable
standard type EN 374 (cat. III)
standard type EN 388 (cat. III)
opakowanie
pack of 1 pair
producent / nazwa handlowa
KCL 733
KCL 733
dł. × grubość
600 mm × 0.5 mm
Opis ogólny
- Ergonomiczne dopasowanie i wysoka elastyczność zapewniają dobrą czułość
- Szorstkowana dłoń zapewniająca pewny chwyt, gdy jest mokra
- Wysoka odporność mechaniczna
- Wolne od substancji alergizujących, takich jak tiuramy, benzotiazole i tiomoczniki
- Zgodność z normami CE
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z677612-1PR | 4061833069882 |