Kluczowe dokumenty
Z256633
Kontes® Williamson microscale glassware kit
Basic kit
Synonim(y):
748110-0005
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
Kimble®
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Kit contains glassware needed to perform experiments described in the textbook Macroscale and Microscale Organic Experiments. This economical microscale glassware kit has a unique, positive connection without the use of threads or ST joints. Glassware is supplied in a foam-lined, corrugated cardboard Ekono-Case.
Cechy i korzyści
- Wytrzymałe etui z polietylenu (2 1/2" wys. x 13 1/2" szer. x 10" gł.) z wyciętą wkładką z pianki
- Łatwo mieszczą się w szufladach stołu laboratoryjnego
- Zestawy MICROFLEX są wyposażone w opatentowane złącza i specjalnie obrobione elementy szklane, co zapewnia dużą wszechstronność.
- Komponenty zestawu Williamson Intermediate Kit
- Szkło jest wykonane z 33-krotnie rozszerzalnego, niskoparoprzepuszczalnego szkła borokrzemianowego zgodnego z wymaganiami USP Typ I i ASTM E438, Typ I, Klasa A.
Informacje prawne
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kontes is a registered trademark of Kimble Kontes Asset Mgmt. Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z256633-1KT | 4061832901619 |
Z256633-20X1KT |