SLW1593/02D
Pyrex® Vacuum desiccator
joint: 24/29
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1593/02D
About This Item
Kod UNSPSC:
41104510
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Połączenie
joint: 24/29
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
1593/02D
SciLabware
śr. wewn. kołnierza
170 mm
wys. całkowita kołnierza
85 mm , Height from ledge to flange
Opis ogólny
Płyta NIE jest dołączona do zestawu.
Szklany eksykator próżniowy
- Zaprojektowany do użytku w próżni
- Wytrzymała konstrukcja ze szkła borokrzemowego
- Szlifowane szklane kołnierze
- Pokrywa posiada gniazdo 24/29 do podłączenia zaworów odcinających eksykatora
- Płyty są umieszczone na wewnętrznej półce w podstawie
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)