Kluczowe dokumenty
SLW1591/02D
Pyrex® Non-vacuum desiccator
plate size 200 mm
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1591/02D
About This Item
Kod UNSPSC:
41104510
NACRES:
NB.43
Właściwości
Complete desiccators consist of a base and cover. Not supplied with metal perforated plate.
producent / nazwa handlowa
1591/02D
SciLabware
Wysokość
120 mm , from ledge to flange
śr. wewn. kołnierza
220 mm
rozmiar płytki
200 mm
Opis ogólny
  • Wytrzymała podstawa i pokrywa eksykatora ze szkła borokrzemowego
  • Prosta konstrukcja do suszenia pod ciśnieniem atmosferycznym
  • Szlifowane szklane kołnierze
  • Do wyboru 2 rozmiary - do płyt o średnicy 150 mm lub 200 mm
  • Płyty są umieszczane na wewnętrznej półce w podstawie
  • Dostępna dodatkowa metalowa płyta perforowana
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)