Kluczowe dokumenty
PL800GB-7
Plas-Labs butyl glove box gloves
for 1 piece glove set, size 7 (for 8 in. ports)
About This Item
Kod UNSPSC:
46181504
NACRES:
NB.35
Materiały
butyl rubber
rozmiar
7 (for 8 in. ports)
Właściwości
reusable
opakowanie
pack of 1 pair
producent / nazwa handlowa
Plas-Labs 800GB-7
Opis ogólny
Plas-Labs black butyl rubber gloves for highest impermeability to water vapor, gases, and toxic fluids
Note: Order sleeves, gloves, and glove over sleeve connectors separately.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)