PL800GH
Plas-Labs Hypalon™ glove box gloves
size 9 (for 8 in. ports)
About This Item
Kod UNSPSC:
42132201
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
rozmiar
9 (for 8 in. ports)
opis
32" long, 9.5" handsize. Sold as a pair.
Opis ogólny
Biała guma Plas-Labs 2497 zapewnia odporność na ścieranie, utleniające chemikalia, ozon i promieniowanie UV
Uwaga: Rękawy, rękawice i łączniki rękawic należy zamawiać osobno.
Uwaga: Rękawy, rękawice i łączniki rękawic należy zamawiać osobno.
Informacje prawne
HaackerCalc is a trademark of ChemSW, Inc.
Hypalon is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)