Kluczowe dokumenty
PL800GA-BUT-8
Plas-Labs replacement butyl gloves
for 2 piece glove set, size 8 (for 8 in. ports)
About This Item
Kod UNSPSC:
46181504
NACRES:
NB.35
Materiały
butyl rubber
rozmiar
8 (for 8 in. ports)
Właściwości
reusable
for use with glove box sleeves
opakowanie
pack of 1 pair
producent / nazwa handlowa
Plas-Labs 800GA-BUT-8
Opis ogólny
Plas-Labs black butyl rubber gloves for highest impermeability to water vapor, gases, and toxic fluids
Note: Order sleeves, gloves, and glove over sleeve connectors separately.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)