Kluczowe dokumenty
PL800GA-NEO-9
Plas-Labs replacement neoprene gloves
for 2 piece glove set, size 9 (for 8 in. ports)
About This Item
Kod UNSPSC:
46181504
NACRES:
NB.35
Materiały
neoprene
rozmiar
9 (for 8 in. ports)
Właściwości
reusable
for use with glove box sleeves
opakowanie
pack of 1 pair
producent / nazwa handlowa
Plas-Labs 800GA-NEO-9
Opis ogólny
Rękawice Plas-Labs są dostępne jako jednoczęściowe lub dwuczęściowe zestawy z wymiennymi rękawami i rękawicami. Umożliwia to personelowi korzystanie z tego samego pojemnika na rękawice poprzez zmianę rozmiaru lub typu używanych rękawic. Do wyboru są cztery rodzaje gumy. O ile nie zaznaczono inaczej, rękawice mają grubość 15 mil.
Uwaga: Rękawy, rękawice i łączniki rękawów należy zamawiać osobno.
  • Biała guma 2497 zapewniająca odporność na ścieranie, utleniające substancje chemiczne, ozon i promieniowanie UV.
  • Czarna guma neoprenowa zapewniająca odporność chemiczną
  • Czarna guma butylowa zapewniająca najwyższą nieprzepuszczalność pary wodnej, gazów i toksycznych płynów
  • Zielona guma nitrylowa zapewniająca odporność na olej, paliwo i kwasy
  • Guma lateksowa zapewniająca elastyczność
Informacje prawne
Hypalon is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)