Kluczowe dokumenty
PL800GHL-9
Plas-Labs Hypalon glove box gloves
for 1 piece glove set, size 9 (for 6 in. ports), 26 in. long
About This Item
Kod UNSPSC:
46181504
NACRES:
HA.03
Materiały
Hypalon®
rozmiar
9 (for 6 in. ports)
Właściwości
reusable
26 in. long
opakowanie
pack of 1 pair
producent / nazwa handlowa
Plas-Labs 800GHL-9
Opis ogólny
Biała guma Plas-Labs 2497 zapewnia odporność na ścieranie, utleniające chemikalia, ozon i promieniowanie UV
Uwaga: Rękawy, rękawice i łączniki rękawic należy zamawiać osobno.
Informacje prawne
HaackerCalc is a trademark of ChemSW, Inc.
Hypalon is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)