Z187739
Dry-box glove/sleeve assembly
straight sleeves, neoprene gloves, port size 8 in., size 10
About This Item
Kod UNSPSC:
46181504
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
Materiały
black gloves
neoprene gloves
rozmiar
10
sterylność
non-sterile
Właściwości
latex free
powder-free
reusable
opakowanie
pkg of 2 sleeves
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
Długość
21 in.
grubość dłoni
~0.018 in.
rozmiar otworu
8 in.
grubość rękawa
0.025 in.
Opis ogólny
Accordian or straight-sleeve and changeable glove assemblies allow personnel to use the same glove box by changing the size of the glove being used. Unique construction combines the glove and sleeve into a leakproof unit integral with the box.
Opakowanie
Kit = 2 sleeves, wrist rings, springs, and gloves.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z187739-1KT | 4061833577158 |