Kluczowe dokumenty
Z408492
Sigma-Aldrich
Clavies® biohazard autoclave gloves
gauntlet L 5 in. (13 cm), Overall L 13 in. (33 cm)
Synonim(y):
autoclave glove, heat shielding glove, oven glove
About This Item
Kod UNSPSC:
46181504
NACRES:
HA.03
Materiały
cotton
rozmiar
one size fits all
sterylność
non-sterile
Właściwości
CE compliant
latex free
powder-free
reusable
opakowanie
pkg of 1 pair
producent / nazwa handlowa
Bel-Art H13201-0000
dł. całkowita
13 in. (33 cm)
dł. rękawicy
5 in. (13 cm)
kolor
orange
Opis ogólny
Soft, pliant, all-cotton terry cloth gloves are excellent for handling hot objects out of an autoclave or oven. Gauntlets available in two lengths and provide wrist and forearm protection.
Cechy i korzyści
  • Heat-resistant up to 232°C (450°F).
  • Can replace hazardous asbestos gloves.
  • Provides wrist and forearm protection.
  • Bright orange color offers high visibility.
  • Machine wash, air dry
Informacje prawne
Clavies is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)