Key Documents
PHR1307
Captopril
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
N-[(S)-3-Mercapto-2-methylpropionyl]-L-proline
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to BP 538
traceable to Ph. Eur. C0430000
traceable to USP 1091200
rodzina API
captopril
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
104-108 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
C[C@H](CS)C(=O)N1CCC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C9H15NO3S/c1-6(5-14)8(11)10-4-2-3-7(10)9(12)13/h6-7,14H,2-5H2,1H3,(H,12,13)/t6-,7+/m1/s1
Klucz InChI
FAKRSMQSSFJEIM-RQJHMYQMSA-N
informacje o genach
human ... ACE(1636)
Opis ogólny
Captopril acts by inhibiting the angiotensin-converting enzyme and is known as an antihypertensive agent. It finds wide use in the treatment of congestive heart failure.
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Muta. 2 - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)