Kluczowe dokumenty
Y0000435
Captopril impurity E
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
(2S)-1-(2-Methylpropanoyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid, 1-Isobutyryl-L-proline
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H15NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.22
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
captopril
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N1([C@@H](CCC1)C(=O)O)C(=O)C(C)C
InChI
1S/C9H15NO3/c1-6(2)8(11)10-5-3-4-7(10)9(12)13/h6-7H,3-5H2,1-2H3,(H,12,13)/t7-/m0/s1
Klucz InChI
WKQUFVTUGGLNNO-ZETCQYMHSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Captopril impurity E EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)