Kluczowe dokumenty
Y0001182
Captopril for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Captopril, N-[(S)-3-Mercapto-2-methylpropionyl]-L-proline
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
captopril
producent / nazwa handlowa
EDQM
mp
104-108 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[C@H](CS)C(=O)N1CCC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C9H15NO3S/c1-6(5-14)8(11)10-4-2-3-7(10)9(12)13/h6-7,14H,2-5H2,1H3,(H,12,13)/t6-,7+/m1/s1
Klucz InChI
FAKRSMQSSFJEIM-RQJHMYQMSA-N
informacje o genach
human ... ACE(1636)
Opis ogólny
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Muta. 2 - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)