Kluczowe dokumenty
C8856
Captopril
meets USP testing specifications
Synonim(y):
N-[(S)-3-Mercapto-2-methylpropionyl]-L-proline
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic (organic)
Poziom jakości
agency
USP/NF
meets USP testing specifications
Próba
97.5-102.0% dry basis
Formularz
crystalline
mp
104-108 °C (lit.)
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
C[C@H](CS)C(=O)N1CCC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C9H15NO3S/c1-6(5-14)8(11)10-4-2-3-7(10)9(12)13/h6-7,14H,2-5H2,1H3,(H,12,13)/t6-,7+/m1/s1
Klucz InChI
FAKRSMQSSFJEIM-RQJHMYQMSA-N
informacje o genach
human ... ACE(1636) , ECE1(1889)
rat ... Ace(24310)
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Muta. 2 - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?