PHR1513
Enrofloxacin
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Enrofloxacin, ENR, ENRO, Baytril
About This Item
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. Y0001259
traceable to USP 1235900
rodzina API
enrofloxacin
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 500 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCN1CCN(CC1)c2cc3N(C=C(C(O)=O)C(=O)c3cc2F)C4CC4
InChI
1S/C19H22FN3O3/c1-2-21-5-7-22(8-6-21)17-10-16-13(9-15(17)20)18(24)14(19(25)26)11-23(16)12-3-4-12/h9-12H,2-8H2,1H3,(H,25,26)
Klucz InChI
SPFYMRJSYKOXGV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Enrofloxacin is classified under the second generation quinolone antibiotics, known as ′fluoroquinolones′. It is a component of several medicines used to treat urinary tract infections, infections of the gastrointestinal tract, respiratory tract infections, infections of the skin structure as well as surgical prophylaxis.
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
Polecane produkty
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Masz już ten produkt?