Kluczowe dokumenty
Y0001450
Captopril impurity J
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
(2S)-1-[(2S)-3-(Acetylsulfanyl)-2-methylpropanoyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid, N-[3-(Acetylthio)-(2S)-methylpropionyl]-L-proline, Acetylcaptopril
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H17NO4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
259.32
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
captopril
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
S(C[C@@H](C)C(=O)N1[C@@H](CCC1)C(=O)[O-])C(=O)C
InChI
1S/C11H17NO4S/c1-7(6-17-8(2)13)10(14)12-5-3-4-9(12)11(15)16/h7,9H,3-6H2,1-2H3,(H,15,16)/p-1/t7-,9+/m1/s1
Klucz InChI
ZNQRGUYIKSRYCI-APPZFPTMSA-M
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Captopril impurity J EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
Organy docelowe
Kidney,Cardio-vascular system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)