Merck
C0299000
Calcium glucoheptonate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Calcium gluceptate, α-D-Glucoheptonic acid calcium salt, D-Glycero-D-glucoheptonic acid calcium salt, Calcium α-D-heptagluconate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H26CaO16
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
490.42
Beilstein:
6104529
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
calcium glucoheptonate
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Ca++].OC[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)C([O-])=O.OC[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/2C7H14O8.Ca/c2*8-1-2(9)3(10)4(11)5(12)6(13)7(14)15;/h2*2-6,8-13H,1H2,(H,14,15);/q;;+2/p-2
Klucz InChI
FATUQANACHZLRT-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Zastosowanie
Glukoheptonian wapnia EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)