Kluczowe dokumenty
PHR1253
Acarbose
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Acarbose, 4",6"-Dideoxy-4"-([1S]-[1,4,6/5]-4,5,6-trihydroxy-3-hydroxymethyl-2-yclohexenylamino)-maltotriose
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. Y0000500
traceable to USP 1000521
rodzina API
acarbose
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
klasy chemiczne analitów
oligosaccharides
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
food and beverages
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2CO)O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)O[C@@H]3CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1N[C@H]4C=C(CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O
InChI
1S/C25H43NO18/c1-6-11(26-8-2-7(3-27)12(30)15(33)13(8)31)14(32)19(37)24(40-6)43-22-10(5-29)42-25(20(38)17(22)35)44-21-9(4-28)41-23(39)18(36)16(21)34/h2,6,8-39H,3-5H2,1H3/t6-,8+,9-,10-,11-,12-,13+,14+,15+,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-/m1/s1
Klucz InChI
XUFXOAAUWZOOIT-SXARVLRPSA-N
informacje o genach
human ... AMY2A(279) , MGAM(8972)
Opis ogólny
Acarbose is an oral antidiabetic drug, a glucosidase inhibitor used in the management of non-insulin-dependent diabetes mellitus (NIDDM).
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)