Key Documents
11742027001
Roche
α-Glucosidase Assay
suitable for activity assay, kit of 1 (5 components)
Synonim(y):
α-Glucosidase, Alpha-glucosidase activity assay kit, Maltase, glucosidase, glycosidase, neutral alpha-glucosidase (NAG)
About This Item
Polecane produkty
zastosowanie
sufficient for 30 tests (and 10 blanks)
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
kit of 1 (5 components)
producent / nazwa handlowa
Roche
warunki przechowywania
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
metody
activity assay: suitable
metoda wykrywania
colorimetric
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Fast and sensitive: The analysis can be performed using only 15 μl of semen or seminal plasma, ensuring accurate results while minimizing the sample volume needed.
- Specific: The assay is designed to measure the activity of neutral α-glucosidase in human semen samples in life science research applications. It is not designed for diagnostic applications and cannot be used to measure α-glucosidase in other specimens.
- Compatible: The assay is compatible with microplate assay formats and standard cuvette formats
Opakowanie
Komponenty
Uwaga dotycząca przygotowania
Inne uwagi
Tylko elementy zestawu
- Reaction Buffer
- Substrate Solution containing 4-nitrophenyl-α-D-glucopyranoside
- Stopping Buffer
- Castanospermine
- Standard Solution containing 4-nitrophenol
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash