Kluczowe dokumenty
Z108294
Sigma-Aldrich
Odporna na ciepło osłona Tempo-Shield z otwartą górą
pack of 1 pair
About This Item
Kod UNSPSC:
46181504
NACRES:
NB.35
Właściwości
reusable
opakowanie
pack of 1 pair
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
Opis ogólny
Optional, open-top shield (mitten) allows for additional short-term, high-temperature (up to 1,000 °F), exposure protection while permitting finger dexterity.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)