Merck
434531
Sigma-Aldrich
Acetone-d6
99.9 atom % D, contains 0.03 % (v/v) TMS
Synonim(y):
Hexadeuteroacetone
About This Item
Wzór liniowy:
CD3COCD3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
64.12
Beilstein:
1702935
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142201
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
gęstość pary
2 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
14.39 psi ( 55 °C)
184 mmHg ( 20 °C)
3.67 psi ( 20 °C)
czystość izotopowa
99.9 atom % D
Próba
≥99% (CP)
Formularz
liquid
zawiera
0.03 % (v/v) TMS
granice wybuchowości
13.2 %
opakowanie
ampule of 1 mL, 10 g
glass bottle of 10 g, 25 g, 50 g
metody
NMR: suitable
zanieczyszczenia
≤0.0500% water
water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.355 (lit.)
bp
55.5 °C (lit.)
mp
−93.8 °C (lit.)
gęstość
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])C(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3/i1D3,2D3
Klucz InChI
CSCPPACGZOOCGX-WFGJKAKNSA-N
Opis ogólny
Acetone-d6 is a deuterated NMR solvent containing 0.03% (v/v) TMS (tetramethylsilane). It is useful in NMR-based research and analyses. Its Infrared and Raman spectra have been analyzed. Pyrolysis and photolysis of acetone-d6 and methane mixtures have been investigated as a function of temperature. It has been reported to be prepared by reacting heavy water with propyne-d4 in the presence of mercury catalyst.
Zastosowanie
Acetone-d6 may be used as an internal standard to detect aldehydes and acetone in water by headspace-solid-phase microextraction and gas chromatography-mass spectrometry.
Polecane produkty
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-2.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-19 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Vibrational spectra and assignment of acetone, ααα acetone-d3 and acetone-d6.
Dellepiane G and Overend J.
Spectrochimica Acta Part A: Molecular Spectroscopy, 22(4), 593-614 (1966)
Hyun-Ji Kim et al.
Journal of separation science, 34(6), 693-699 (2011-02-15)
We describe a simple and automatic method to determine nine aldehydes and acetone simultaneously in water. This method is based on derivatization with 2,2,2-trifluoroethylhydrazine (TFEH) and consecutive headspace-solid-phase microextraction and gas chromatography-mass spectrometry. Acetone-d(6) was used as the internal standard.
The Pyrolysis and Photolysis of Acetone-d6 in the Presence of Methane.
McNesby JR and Gordon AS.
Journal of the American Chemical Society, 76(16), 4196-4198 (1954)
Neue Synthese von Aceton-d6.
Hunziker H, et al.
Helvetica Chimica Acta, 45(1), 59-62 (1962)
Anna K F Mårtensson et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(8), 3604-3613 (2014-11-20)
Linear and circular dichroism (LD and CD) spectroscopy as well as isothermal titration calorimetry (ITC) have been used to investigate the interaction of Ru(tpy)(py)dppz(2+) (tpy = 2,2':6',2''-terpyridyl; py = pyridine; dppz = dipyrido[3,2-a:2'3'-c]phenazine) with DNA, providing detailed information about the