Key Documents
494275
Chloroform-d
"100%", 99.96 atom % D, contains 0.03 % (v/v) TMS
Synonim(y):
Deuterochloroform
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
czystość izotopowa
99.96 atom % D
Próba
≥99.00%
Postać
liquid
zawiera
0.03 % (v/v) TMS
metody
NMR: suitable
zanieczyszczenia
≤0.0100% water
water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.444 (lit.)
tw
60.9 °C (lit.)
mp
−64 °C (lit.)
gęstość
1.500 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[2H]C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H/i1D
Klucz InChI
HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
Polecane produkty
wyposażenie dodatkowe
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?