Kluczowe dokumenty
151874
Dimethyl sulfoxide-d6
99.9 atom % D
Synonim(y):
(Methyl sulfoxide)-d6, DMSO-d6, Hexadeuterodimethyl sulfoxide
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
0.42 mmHg ( 20 °C)
Poziom jakości
czystość izotopowa
99.9 atom % D
Próba
99% (CP)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
573 °F
granice wybuchowości
42 %
metody
NMR: suitable
zanieczyszczenia
≤0.0250% water
water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.476 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
20.2 °C (lit.)
gęstość
1.190 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3/i1D3,2D3
Klucz InChI
IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
Zastosowanie
- Investigation of the Spatial Structure of Flufenamic Acid in Supercritical Carbon Dioxide Media via 2D NOESY.: This research explores the molecular interactions of flufenamic acid in supercritical CO2, highlighting analytical techniques using Dimethyl sulfoxide-d₆ as a solvent to enhance spectral readings (Khodov et al., 2023).
- Taguchi Approach for Optimization of a Green Quantitative 1H-NMR Practice for Characterization of Levetiracetam and Brivaracetam in Pharmaceuticals.: Utilizes Dimethyl sulfoxide-d₆ in NMR spectroscopy to refine analytical methods for characterizing pharmaceuticals, aiming for environmental sustainability (Mansour et al., 2022).
- Counterintuitive torsional barriers controlled by hydrogen bonding.: Investigates molecular torsion influenced by hydrogen bonding, with Dimethyl sulfoxide-d₆ employed to study solvent effects, contributing to our understanding of molecular dynamics in analytical chemistry (Barbero et al., 2020).
- Elucidating Interactions between DMSO and Chelate-Based Ionic Liquids.: Examines the interaction dynamics between Dimethyl sulfoxide-d₆ and ionic liquids, offering insights into solvent-solute interactions critical in analytical methodologies (Chen et al., 2015).
- Conformation of an octapeptide fragment (2-9) of kaliocin-1 in DMSO-d6 by 1H NMR and restrained molecular dynamics.: This study uses Dimethyl sulfoxide-d₆ in NMR to elucidate the conformational properties of a peptide, aiding in the understanding of peptide structure under analytical conditions (Sunilkumar et al., 2007).
Polecane produkty
wyposażenie dodatkowe
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
190.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
88 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.
Skorzystaj z tej tabeli referencyjnej, aby znaleźć wartości sprzężenia i przesunięcia chemiczne naszych rozpuszczalników NMR (deuterowanych). Wymienione są również temperatury topnienia i wrzenia, masa cząsteczkowa, gęstość i numer CAS.
Powiązane treści
Spektroskopia NMR wyjaśnia strukturę molekularną i czystość poprzez stany spinu jądrowego w silnym polu magnetycznym.
Spektroskopia NMR wyjaśnia strukturę molekularną i czystość poprzez stany spinu jądrowego w silnym polu magnetycznym.
NMR spectroscopy elucidates molecular structure and purity via nuclear spin states in a strong magnetic field.