Merck
151858
Sigma-Aldrich
Chloroform-d
"100%", 99.95 atom % D
Synonim(y):
Deuterochloroform
About This Item
Wzór liniowy:
CDCl3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
120.38
Beilstein:
1697633
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142201
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
Poziom jakości
czystość izotopowa
99.95 atom % D
Próba
≥99% (CP)
Formularz
liquid
metody
NMR: suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.444 (lit.)
bp
60.9 °C (lit.)
mp
−64 °C (lit.)
gęstość
1.500 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[2H]C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H/i1D
Klucz InChI
HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
Opis ogólny
Chloroform-d (Deuterochloroform, CDCl3), deuterated chloroform, is a 100% isotopically enriched NMR (Nuclear Magnetic Resonance) solvent. It is widely employed in high resolution NMR studies due to its high chemical and isotopic purity. Quantitaive infrared spectral investigations of carbon-deuterium stretching bands of chloroform-d in various organic solvents have been reported. Raman difference spectroscopic studies of mixtures of chloroform-d and liquid chloroform have been conducted to evaluate frequency shifts in the in the ν1 and ν2 bands of CHCl3 and CDCl3.
Zastosowanie
  • Ekstrahent kaliks[4]pirolu spięty difenylopiroliną dla anionów fluorkowych i chlorkowych...: W niniejszej pracy opisano opracowanie i zastosowanie kaliks[4]pirolu spiętego difenylopirolidonem jako skutecznego ekstrahenta anionów fluorkowych i chlorkowych, z wykorzystaniem chloroformu-d jako kluczowego rozpuszczalnika w jego syntezie (Jung Heo N et al., 2023).
  • Prosty protokół oznaczania enancjo-czystości amin przy użyciu pochodnych BINOL jako chiralnych środków rozpuszczających za pomocą analizy spektroskopowej (1)H- i (19)F-NMR...: Badania te przedstawiają protokół wykorzystujący chloroform-d do analizy spektroskopowej NMR enancjo-czystości amin, podkreślając jego rolę w poprawie jakości spektralnej i rozdzielczości (Chaudhary P et al., 2022).
  • Stabilność termicznego utleniania różnych wieloelementowych oleożeli za pomocą spektroskopii (1)H NMR...: Zbadano stabilność termicznego utleniania różnych oleożeli, wykorzystując chloroform-d w analizie spektroskopowej do oceny parametrów stabilności (Qiu H et al., 2022).
  • Solwatacja peptydu Boc-Val-Phe-nPr scharakteryzowana za pomocą spektroskopii VCD i obliczeń DFT...: Bada wpływ solwatacji na strukturę peptydu, wykorzystując chloroform-d jako rozpuszczalnik w celu określenia jego wpływu na zachowanie peptydu w roztworze (Scholten K et al., 2022).
  • Proste podejście katalityczne do otrzymywania deuterowanego chloroformu w temperaturze pokojowej: Omówiono nowatorską metodę wytwarzania chloroformu-d w temperaturze pokojowej, prezentując jego praktyczne zastosowania w analizie spektroskopowej i syntezie chemicznej (Higuera-Padilla AR i in., 2020).
Polecane produkty
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Daewoo Suh et al.
Nature communications, 11(1), 2252-2252 (2020-05-10)
Healable conductive materials have received considerable attention. However, their practical applications are impeded by low electrical conductivity and irreversible degradation after breaking/healing cycles. Here we report a highly conductive completely reversible electron tunneling-assisted percolation network of silver nanosatellite particles for
Quantitative Study of the Bonding of Chloroform-d in Various Solvents by Infrared Spectrometry1.
Lord RC, et al.
Journal of the American Chemical Society, 77(5), 1365-1368 (1955)
Isotopic dilution studies of the chloroform-chloroform-d system by Raman difference spectroscopy.
Laane J and Kiefer W.
J. Chem. Phys. , 73(10), 4971-4975 (1980)
Infrared Intensity of the C-D Stretch of Chloroform-d in Various Solvents.
Huggins CM and Pimentel GC.
J. Chem. Phys., 23(5), 896-898 (1955)
Sanna L Diemer et al.
International journal of molecular sciences, 16(9), 21858-21872 (2015-09-18)
Dynamic combinatorial chemistry has emerged as a promising tool for the discovery of complex receptors in supramolecular chemistry. At the heart of dynamic combinatorial chemistry are the reversible reactions that enable the exchange of building blocks between library members in