Merck
233366
Sigma-Aldrich
Dichloromethane-d2
"100%", 99.96 atom % D
Synonim(y):
Dideuteromethylenechloride, Methylene chloride-d2
About This Item
Wzór liniowy:
CD2Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
86.94
Beilstein:
1733318
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142201
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
ciśnienie pary
25.59 psi ( 55 °C)
7.63 psi ( 20 °C)
Poziom jakości
czystość izotopowa
99.96 atom % D
Próba
99% (CP)
Formularz
liquid
opakowanie
ampule of 10 × 0.5 mL
glass bottle of 5 g
metody
NMR: suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.422 (lit.)
bp
40 °C (lit.)
mp
-97 °C (lit.)
gęstość
1.362 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
[2H]C([2H])(Cl)Cl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2/i1D2
Klucz InChI
YMWUJEATGCHHMB-DICFDUPASA-N
Polecane produkty
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Applications and new developments of the direct exponential curve resolution algorithm (DECRA). Examples of spectra and magnetic resonance images.
Windig W, et al.
Journal of Chemometrics, 13(2), 95-110 (1999)
Alejandro G Lichtscheidl et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(36), 16156-16163 (2015-08-22)
The synthesis and full characterization, including Nuclear Magnetic Resonance (NMR) data ((1)H, (13)C{(1)H} and (119)Sn{(1)H}), for a series of Me3SnX (X = O-2,6-(t)Bu2C6H3 (), (Me3Sn)N(2,6-(i)Pr2C6H3) (), NH-2,4,6-(t)Bu3C6H2 (), N(SiMe3)2 (), NEt2, C5Me5 (), Cl, Br, I, and SnMe3) compounds in
Ting Li et al.
Environmental science and pollution research international, 22(15), 11792-11800 (2015-04-11)
We surveyed the occurrence of nine N-nitrosamine species in ten bottled drinking waters from supermarket and other water samples including raw waters, finished waters, and distribution system waters from nine municipal drinking water treatment plants in eight cities of Jiangsu