Merck
296163
Sigma-Aldrich
Dichloromethane-d2
≥99.5 atom % D, contains 0.03 % (v/v) TMS
Synonim(y):
Dideuteromethylenechloride, Methylene chloride-d2
About This Item
Wzór liniowy:
CD2Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
86.94
Beilstein:
1733318
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142201
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
ciśnienie pary
24.96 psi ( 55 °C)
7.11 psi ( 20 °C)
Poziom jakości
czystość izotopowa
≥99.5 atom % D
Próba
≥99.00% (GC)
Formularz
liquid
zawiera
0.03 % (v/v) TMS
opakowanie
ampule of 1g, 10g
glass bottle of 25g
metody
NMR: suitable
zanieczyszczenia
≤0.0100% water
water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.422 (lit.)
bp
40 °C (lit.)
mp
-97 °C (lit.)
gęstość
1.362 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
[2H]C([2H])(Cl)Cl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2/i1D2
Klucz InChI
YMWUJEATGCHHMB-DICFDUPASA-N
Opis ogólny
Dichloromethane-d2 is a deuterated derivative of dichloromethane that can be used as a solvent in the NMR spectral analysis of polymers.
Polecane produkty
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Mobility Studies on Siloxane-Based Inorganic-Organic Hybrid Polymers by Dynamic Solid State, Suspended State, and Deuterium NMR Spectroscopy: Supported Organometallic Complexes. XXVI [1]
Lindner E, et al.
Zeitschrift fur Anorganische und Allgemeine Chemie, 1124-1131, 628-628 (2002)
Applications and new developments of the direct exponential curve resolution algorithm (DECRA). Examples of spectra and magnetic resonance images.
Windig W, et al.
Journal of Chemometrics, 13(2), 95-110 (1999)
Alejandro G Lichtscheidl et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(36), 16156-16163 (2015-08-22)
The synthesis and full characterization, including Nuclear Magnetic Resonance (NMR) data ((1)H, (13)C{(1)H} and (119)Sn{(1)H}), for a series of Me3SnX (X = O-2,6-(t)Bu2C6H3 (), (Me3Sn)N(2,6-(i)Pr2C6H3) (), NH-2,4,6-(t)Bu3C6H2 (), N(SiMe3)2 (), NEt2, C5Me5 (), Cl, Br, I, and SnMe3) compounds in
Ting Li et al.
Environmental science and pollution research international, 22(15), 11792-11800 (2015-04-11)
We surveyed the occurrence of nine N-nitrosamine species in ten bottled drinking waters from supermarket and other water samples including raw waters, finished waters, and distribution system waters from nine municipal drinking water treatment plants in eight cities of Jiangsu