Merck
358703
Sigma-Aldrich
1,1,2,2-Tetrachloroethane-d2
≥99.5 atom % D
Synonim(y):
1,2-Dideutero-1,1,2,2-tetrachloroethane
About This Item
Wzór liniowy:
Cl2CDCDCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
169.86
Beilstein:
1699903
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142201
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
czystość izotopowa
≥99.5 atom % D
Próba
≥99% (CP)
metody
NMR: suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.493 (lit.)
bp
145-146 °C/737 mmHg (lit.)
gęstość
1.62 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
agriculture
environmental
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
[2H]C(Cl)(Cl)C([2H])(Cl)Cl
InChI
1S/C2H2Cl4/c3-1(4)2(5)6/h1-2H/i1D,2D
Klucz InChI
QPFMBZIOSGYJDE-QDNHWIQGSA-N
Opis ogólny
1,1,2,2-Tetrachloroethane-d2 is 1,1,2,2-Tetrachloroethane in which all hydrogen atoms are replaced by deuterium. It is commonly employed as an NMR solvent.
Zastosowanie
1,1,2,2-Tetrachloroethane-d2 is used as a solvent:
  • In the synthesis of cyclic olefin copolymer foam (COC), which is a super thermal insulation material in energy-management applications.
  • In the NMR measurement to determine various intermediate compounds.
Polecane produkty
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A E London et al.
Science advances, 5(5), eaav2336-eaav2336 (2019-05-30)
Interest in high-spin organic materials is driven by opportunities to enable far-reaching fundamental science and develop technologies that integrate light element spin, magnetic, and quantum functionalities. Although extensively studied, the intrinsic instability of these materials complicates synthesis and precludes an
Randi Zhang et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 48(47), 17488-17498 (2019-11-21)
Five structurally related bis(arylimino)pyridine-iron(ii) chloride complexes, [2-[CMeN{2,6-{(4-FC6H4)2CH}2-4-NO2}]-6-(CMeNAr)C5H3N]FeCl2 (Ar = 2,6-Me2C6H3Fe1, 2,6-Et2C6H3Fe2, 2,6-i-Pr2C6H3Fe3, 2,4,6-Me3C6H2Fe4, and 2,6-Et2-4-MeC6H2Fe5), incorporating one N-2,6-bis{di(4-fluorophenyl)methyl}-4-nitrophenyl group and one distinct N-aryl group, have been prepared in good yield through the interaction of the corresponding free ligands (L1-L5) with
Haobing Wang et al.
Journal of the American Chemical Society, 141(32), 12624-12633 (2019-07-26)
The precise control of regio- and stereochemistry in the cyclopolymerization of heteroatom-functionalized α,ω-dienes is of much interest and importance, but has remained a challenge to date. We report herein the regio-, diastereoselective and stereoregular cyclopolymerization of ether- and thioether-functionalized 1,6-heptadienes
Liwei Guo et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 48(17), 5604-5613 (2019-04-09)
A novel family of 2,6-bis[1-(p-dibenzocycloheptylarylimino)ethyl]pyridylcobalt dichlorides Co1-Co4 were synthesized and fully characterized by FT-IR, 1H NMR, and elemental analysis as well as X-ray diffraction analysis. The 1H NMR spectra of these paramagnetic cobalt complexes Co1-Co3 showed similar spectra with one
Andrea L Widstrom et al.
Scientific reports, 9(1), 18267-18267 (2019-12-05)
We report the temperature dependent NMR of two Diels-Alder adducts of furan: one formed with maleic anhydride and the other with N-methylmaleimide. These adducts are the products of so-called 'click' reactions, widely valued for providing simple, reliable, and robust reactivity.