Merck
189979
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylformamide-d7
≥99.5 atom % D
Synonim(y):
DMF-d7, Heptadeutero-N,N-dimethylformamide
About This Item
Wzór liniowy:
DCON(CD3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
80.14
Beilstein:
1908468
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142201
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
czystość izotopowa
≥99.5 atom % D
Poziom jakości
Próba
≥99% (CP)
Formularz
liquid
metody
NMR: suitable
zanieczyszczenia
≤0.05% water
water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.428 (lit.)
bp
153 °C (lit.)
gęstość
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+7
ciąg SMILES
[2H]C(=O)N(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3/i1D3,2D3,3D
Klucz InChI
ZMXDDKWLCZADIW-YYWVXINBSA-N
Opis ogólny
N,N-Dimethylformamide-d7 (DMF-d7) is a deuterated derivative of N,N-dimethylformamide. It has an isotopic purity of 99.5atom%D. It is a standard purity solvent suitable for routine NMR analyses (conducted at ambient temperatures where quality is less critical). It participates as a solvent to evaluate the solvation of 1.7molar solution of lithium chloride (LiCl) by pulsed neutron diffraction studies. Quadrupole splittings and quadrupole coupling constants of DMF-d7 oriented in a nematic phase have been evaluated by deuteron magnetic resonance studies. DMF-d7 is being considered as a potent anti-cancer drug.
Zastosowanie
N,N-Dimethylformamide-d7 may be used to study its metabolism in rats by 2H NMR spectroscopy.
Polecane produkty
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
135.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
57.5 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Investigation of the feasibility of directly-coupled HPLC-NMR with 2H detection with application to the metabolism of N-dimethylformamide-d7.
Farrant RD, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 16(1), 1-5 (1997)
Deuterium NMR spectroscopy of biofluids for the identification of drug metabolites: application to N, N-dimethylformamide.
Farrant RD, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 11(8), 687-692 (1993)
NMR determination of quadrupole coupling constants of deuterons in N, N-dimethylformamide-d7.
Balakrishnan NS.
Journal of Magnetic Resonance, 83(2), 233-245 (1989)
Neutron diffraction study on chloride ion solvation in water, methanol, and N,N-dimethylformamide.
Yamagami M, et al.
J. Chem. Phys., 103(18), 8174-8178 (1995)
Małgorzata Fabijańska et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(3), 938-947 (2014-08-12)
This paper describes the synthesis of trans-bis-(3-aminoflavone)dichloridoplatinum(ii) (trans-Pt(3-af)2Cl2; TCAP) for use as a potential anticancer compound, and the evaluation of its structure by elemental and spectral analyses, and X-ray crystallography. The complex demonstrated a significant cytotoxic effect against human and
Produkty
Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.
Skorzystaj z tej tabeli referencyjnej, aby znaleźć wartości sprzężenia i przesunięcia chemiczne naszych rozpuszczalników NMR (deuterowanych). Wymienione są również temperatury topnienia i wrzenia, masa cząsteczkowa, gęstość i numer CAS.