Merck
186406
Sigma-Aldrich
1,4-Dioxane-d8
≥99 atom % D
Synonim(y):
p-Dioxane-d8, Octadeuterodioxane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4D8O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
96.15
Beilstein:
1307286
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142201
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
czystość izotopowa
≥99 atom % D
Próba
≥99% (CP)
Formularz
liquid
metody
NMR: suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4198 (lit.)
bp
99 °C (lit.)
mp
12 °C (lit.)
gęstość
1.129 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+8
ciąg SMILES
[2H]C1([2H])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])OC1([2H])[2H]
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
Klucz InChI
RYHBNJHYFVUHQT-SVYQBANQSA-N
Opis ogólny
1,4-Dioxane-d8 is a deuterated derivative of 1,4-dioxane. It has an isotopic purity of 99atom%D. It is a standard purity solvent suitable for routine NMR analyses (conducted at ambient temperatures where quality is less critical). It is widely employed as a deuterated standard. It participates as a surrogate standard during the activated carbon SPE (solid-phase extraction) and GC-MS-SIM (gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) in selected ion monitoring (SIM) mode) quantification of 1,4-dioxane in drinking water.
Zastosowanie
  • Rozpraszanie neutronów resztkowego wodoru w cieczy 1,4-dioksan-d8: Zrozumienie pomiarów za pomocą symulacji dynamiki molekularnej: W badaniu tym wykorzystano 1,4-dioksan-d8 do wzmocnienia pomiarów rozpraszania neutronów, dostarczając kluczowych danych dla naukowców zajmujących się materiałoznawstwem i chemią analityczną na temat zachowania rozpuszczalników i interakcji molekularnych (de Almeida et al., 2016).
  • Biodegradacja 1,4-dioksanu i transformacja pokrewnych związków cyklicznych przez nowo wyizolowaną bakterię Mycobacterium sp. PH-06: Badania te podkreślają szlaki degradacji 1,4-dioksanu-d8, przyczyniając się do rozwoju nauk o środowisku poprzez oferowanie wglądu w techniki bioremediacji, które łagodzą wpływ rozpuszczalników (Kim et al., 2009).
  • Degradacja 1,4-dioksanu i cyklicznych eterów przez wyizolowany grzyb: Bada degradację cyklicznych eterów, w tym 1,4-dioksanu-d8, podkreślając jego znaczenie w oczyszczaniu środowiska i testowaniu standardów dla badań akademickich i farmaceutycznych nad rozkładem zanieczyszczeń organicznych (Nakamiya et al., 2005).
Polecane produkty
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
41.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
5 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Method development for the analysis of 1, 4-dioxane in drinking water using solid-phase extraction and gas chromatography-mass spectrometry
Grimmett PE and Munch JW.
Journal of Chromatographic Science, 47(1), 31-39 (2009)
Produkty
Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.
Skorzystaj z tej tabeli referencyjnej, aby znaleźć wartości sprzężenia i przesunięcia chemiczne naszych rozpuszczalników NMR (deuterowanych). Wymienione są również temperatury topnienia i wrzenia, masa cząsteczkowa, gęstość i numer CAS.