Merck
CRM48367
Supelco
1,4-Dioxane solution
certified reference material, 2000 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL
Synonim(y):
1,4-Dioxane solution
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H8O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
88.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
ampule of 1 mL
stężenie
2000 μg/mL in methanol
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
environmental
Format
single component solution
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
C1COCCO1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
Klucz InChI
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Inne uwagi
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Venkateshwarlu Gurram et al.
Chemistry, an Asian journal, 7(8), 1853-1861 (2012-05-10)
Reaction conditions for the CC cross-coupling of O(6)-alkyl-2-bromo- and 2-chloroinosine derivatives with aryl-, hetaryl-, and alkylboronic acids were studied. Optimization experiments with silyl-protected 2-bromo-O(6)-methylinosine led to the identification of [PdCl(2)(dcpf)]/K(3)PO(4) in 1,4-dioxane as the best conditions for these reactions (dcpf=1,1'-bis(dicyclohexylphosphino)ferrocene).
A Pan et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 28(39), 13830-13843 (2012-09-07)
Mixed aquo-organic solvents are used in chemical, industrial, and pharmaceutical processes along with amphiphilic materials. Their fundamental studies with reference to bulk and interfacial phenomena are thus considered to be important, but such detailed studies are limited. In this work
Naoyuki Kishimoto et al.
Water research, 47(5), 1919-1927 (2013-02-09)
This paper reports on the reusability and the optimal reuse of iron-rich sludge for an electrochemical Fenton-type process using sequencing batch mode and separation batch mode reuse models. In the sequencing batch mode, processes of electrochemical treatment, neutralization, sedimentation, and
Sheau-Yun Dora Chiang et al.
Journal of environmental monitoring : JEM, 14(9), 2317-2326 (2012-07-25)
An intrinsic biodegradation study involving the design and implementation of innovative environmental diagnostic tools was conducted to evaluate whether monitored natural attenuation (MNA) could be considered as part of the remedial strategy to treat an aerobic aquifer contaminated with 1,4-dioxane
Megha Aggarwal et al.
PloS one, 7(12), e51288-e51288 (2012-12-20)
The nucleocapsid core interaction with endodomains of glycoproteins plays a critical role in the alphavirus life cycle that is essential to virus budding. Recent cryo-electron microscopy (cryo-EM) studies provide structural insights into key interactions between capsid protein (CP) and trans-membrane
Protokoły
US EPA Method 8270 (Appendix IX): GC Analysis of Semivolatiles on Equity®-5 (30 m x 0.25 mm I.D., 0.50 μm)