Merck
612073
Sigma-Aldrich
1,4-Dioxane solution
NMR reference standard, 40% in benzene-d6 (99.6 atom % D), chromium(III) acetylacetonate 5 mg/mL, NMR tube size 3 mm × 8 in.
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H8O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
88.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.11
klasa czystości
NMR reference standard
skład
chromium(III) acetylacetonate, 5 mg/mL
stężenie
40% in benzene-d6 (99.6 atom % D)
metody
NMR: suitable
rozmiar probówki do NMR
3 mm × 8 in.
przydatność
suitable for NMR (reference standard)
ciąg SMILES
C1COCCO1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
Klucz InChI
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Cechy i korzyści
13C sensitivity
Ilość
Probówka o średnicy zewnętrznej 3 mm zawiera 0,235 ml.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Blood, Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
32.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
0 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Kyle T Greenway et al.
The Journal of organic chemistry, 77(20), 9221-9226 (2012-10-03)
Hyperconjugation underlies many chemical phenomena of fundamental and practical importance. Owing to a great deal of interest in the anomeric effect, anomeric-like hyperconjugative effects have been thoroughly investigated in oxygen-containing systems. However, such interactions in the second- and third-row chalcogens
A Pan et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 28(39), 13830-13843 (2012-09-07)
Mixed aquo-organic solvents are used in chemical, industrial, and pharmaceutical processes along with amphiphilic materials. Their fundamental studies with reference to bulk and interfacial phenomena are thus considered to be important, but such detailed studies are limited. In this work
Naoyuki Kishimoto et al.
Water research, 47(5), 1919-1927 (2013-02-09)
This paper reports on the reusability and the optimal reuse of iron-rich sludge for an electrochemical Fenton-type process using sequencing batch mode and separation batch mode reuse models. In the sequencing batch mode, processes of electrochemical treatment, neutralization, sedimentation, and
O N Makshakova et al.
Bioorganicheskaia khimiia, 38(3), 300-305 (2012-09-25)
Our interest in modifying influence of the low-molecular organic compounds on the hydration shell of biopolymers is due to a well-known fact that the former can act as regulators of the enzymatic activity changed the hydration shell of the latter.
Sheau-Yun Dora Chiang et al.
Journal of environmental monitoring : JEM, 14(9), 2317-2326 (2012-07-25)
An intrinsic biodegradation study involving the design and implementation of innovative environmental diagnostic tools was conducted to evaluate whether monitored natural attenuation (MNA) could be considered as part of the remedial strategy to treat an aerobic aquifer contaminated with 1,4-dioxane