Merck
611778
Supelco
Chloroform solution
NMR reference standard, 1% in acetone-d6 (99.9 atom % D), NMR tube size 3 mm × 8 in.
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12191502
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
NMR reference standard
analytical standard
Poziom jakości
stężenie
1% in acetone-d6 (99.9 atom % D)
metody
NMR: suitable
rozmiar probówki do NMR
3 mm × 8 in.
Zastosowanie
environmental
Format
single component solution
ciąg SMILES
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
Klucz InChI
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Chloroform to bezbarwna ciecz o charakterze lotnym. Może znaleźć zastosowanie jako wziewny środek znieczulający. Może być również stosowany jako rozpuszczalnik do ekstrakcji olejów, tłuszczów i smarów.
Cechy i korzyści
1H line shape
Ilość
Probówka o średnicy zewnętrznej 3 mm zawiera 0,235 ml.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - closed cup - Solvent
Temperatura zapłonu (°C)
-17 °C - closed cup - Solvent
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
National air toxics program the integrated urban strategy, report to Congress (2000)
Causes of death of anesthesiologists from the chloroform era, Volume 1 (1979)
Linde.WH and Mesnick.SP
Causes of death of anesthesiologists from the chloroform era, Volume 1 (1979)
National air toxics program the integrated urban strategy, report to Congress (2000)
Matteo Serino et al.
PloS one, 6(6), e21184-e21184 (2011-06-24)
Daily variations in lipid concentrations in both gut lumen and blood are detected by specific sensors located in the gastrointestinal tract and in specialized central areas. Deregulation of the lipid sensors could be partly involved in the dysfunction of glucose