Merck
611859
Supelco
Chloroform solution
NMR reference standard, 20% in acetone-d6 (99.9 atom % D), NMR tube size 5 mm × 8 in.
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142201
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
NMR reference standard
analytical standard
Poziom jakości
stężenie
20% in acetone-d6 (99.9 atom % D)
metody
NMR: suitable
rozmiar probówki do NMR
5 mm × 8 in.
przydatność
suitable for NMR (reference standard)
Zastosowanie
environmental
Format
single component solution
ciąg SMILES
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
Klucz InChI
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Cechy i korzyści
1H line shape
Ilość
Rurka o średnicy zewnętrznej 5 mm zawiera 0,700 ml.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Matteo Serino et al.
PloS one, 6(6), e21184-e21184 (2011-06-24)
Daily variations in lipid concentrations in both gut lumen and blood are detected by specific sensors located in the gastrointestinal tract and in specialized central areas. Deregulation of the lipid sensors could be partly involved in the dysfunction of glucose
Dennis J Pelletier et al.
Journal of chemical information and modeling, 47(3), 1196-1205 (2007-04-13)
The identification of phospholipidosis (PPL) during preclinical testing in animals is a recognized problem in the pharmaceutical industry. Depending on the intended indication and dosing regimen, PPL can delay or stop development of a compound in the drug discovery process.
Ilaria Massarelli et al.
European journal of medicinal chemistry, 44(9), 3658-3664 (2009-03-11)
A dataset comprising 55 chemicals with hepatocarcinogenic potency indices was collected from the Carcinogenic Potency Database with the aim of developing QSAR models enabling prediction of the above unwanted property for New Chemical Entities. The dataset was rationally split into
A Guerra et al.
European journal of medicinal chemistry, 45(3), 930-940 (2009-12-22)
A neural model based on a numerical molecular representation using CODES program to predict oral absorption of any structure is described. This model predicts both high and low-absorbed compounds with a global accuracy level of 74%. CODES/ANN methodology shows promising
Michael H Abraham et al.
European journal of medicinal chemistry, 43(3), 478-485 (2007-06-05)
Values of in vitro gas to lung partition coefficients, K(lung), of VOCs have been collected from the literature. For 44 VOCs, application of the Abraham solvation equation to log K(lung) yielded a correlation with R(2)=0.968 and S.D.=0.25 log units. Combination