Z564761
Aldrich® jacketed Soxhlet extractor
capacity 50 mL
About This Item
Polecane produkty
Połączenie
bottom joint ST/NS24/40
top joint ST/NS34/45
pojemność
50 mL
kielich śr. wewn. × dł.
30 mm × 80 mm
Opis ogólny
This jacketed design protects the fragile siphon tube from breakage and permits the extraction at the boiling point of the solvent. During extraction, the inner cup is enveloped in ascending solvent vapors.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)