Key Documents
Z218758
Ace giant Soxhlet extraction apparatus
flask capacity 1 L, extractor capacity 0.5 L, thimble I.D. × L 55 mm × 165 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
rozmiar
A
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 681010
wys. całkowita
39 in.
pojemność ekstraktora
0.5 L
pojemność kolby
1 L
naparstek śr. wewn. × dł.
55 mm × 165 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Complete with bulb type condenser and one flask. Cycling rate may be doubled over conventional extractors. All joints are interchangeable. Size C is supplied with adapter Z218871 for connecting the XL extractor joint and condenser. Order giant thimbles separately.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)