Kluczowe dokumenty
64842
Supelco
Thimble
cellulose, size 43 mm × 123 mm
Synonim(y):
CELLULOSE THIMBLE 43 X 123,PK25
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
Materiały
cellulose
agency
suitable for EPA 1613
opakowanie
pkg of 25 ea
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
rozmiar
43 mm × 123 mm
Zastosowanie
food and beverages
Opis ogólny
High-purity cellulose, approximately 1.5mm wall thickness, or high-quality borosilicate glass, 40-60μm porous disk.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)