Kluczowe dokumenty
WHA7592104
Whatman® PTFE PM2.5 filter discs 2 µm pore size
white, hydrophobic, PP support ring, 50 ea, 46.2 mm diam
Synonim(y):
Filtr PTFE, filtry do pobierania próbek powietrza
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
Nazwa produktu
Whatman® PM 2.5 air monitoring membrane,
Materiały
PTFE
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophobic
opakowanie
pkg of 50 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 7592-104
Whatman Article No. 28420782 (US reference)
Zastosowanie
air monitoring
Opis ogólny
Filtry membranowe Whatman PM2.5 PTFE firmy Cytiva są przeznaczone do badania pyłu PM2.5 w powietrzu podczas ciągłego monitorowania. Te wysokiej czystości, cienkie filtry membranowe PTFE są kolejno numerowane i wyposażone w chemicznie odporne polipropylenowe pierścienie nośne.
Filtry membranowe PTFEoferują wysoką odporność chemiczną i wytrzymałość mechaniczną
Jednym z głównych zastosowań membran PTFE jest oczyszczanie z substancji żrących, rozpuszczalników i agresywnych płynów. Obejmuje to ważny wymóg w analizie HPLC do filtrowania próbek, gdzie wszelkie cząstki stałe mogą spowodować trwałe uszkodzenie kolumny. Sterylizacja powietrza i gazów wykorzystuje hydrofobowe właściwości filtrów membranowych PTFE i ich zdolność do zatrzymywania aerozoli wodnych.
Zrobotyzowane pobieranie próbek powietrza do monitorowania PM2,5
Metody ciągłego monitorowania powietrza wymagają odpornego chemicznie materiału filtracyjnego do pobierania próbek powietrza, który może wytrzymać zanieczyszczenie środowiska potencjalnie zawierające różne zanieczyszczenia i nadal może dostarczać dokładne wyniki. Filtry membranowe PM2.5 PTFE firmy Cytiva charakteryzują się również stabilną termicznie konstrukcją, dzięki czemu idealnie nadają się do monitorowania otaczającego powietrza. Membrany te są dostarczane w polipropylenowym wsporniku zaprojektowanym do użytku w zrobotyzowanym pobieraniu próbek powietrza z otoczenia.
Zgodność filtrów do monitorowania PM2 .5
Te filtry do pobierania próbek powietrza są zgodne z filtrami PTFE dla metody referencyjnej EPA PM2.5, zgodnie z wymaganiami 40 CFR część 50, dodatek L.
Cechy i korzyści
  • Pierścienie nośne z polipropylenu (PTFE) do zrobotyzowanego pobierania i monitorowania próbek powietrza
  • Stabilna termicznie konstrukcja eliminuje zwijanie się, utrzymuje materiał membrany płasko i sprawia, że filtr jest przyjazny dla robotów
  • Sekwencyjnie ponumerowane urządzenia filtrujące
  • Niska masa własna dla dokładnej analizy grawimetrycznej i oznaczeń
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)