Kluczowe dokumenty
Z556203
Sigma-Aldrich
Aldrich® Soxhlet extraction apparatus
extractor capacity 200 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
pojemność ekstraktora
200 mL
pojemność kolby
300 mL
naparstek śr. wewn. × wys.
43 mm × 123 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aparat do ekstrakcji Soxhleta jest używany głównie do ekstrakcji próbek gleby i osadów rozpuszczalnikami od średnio polarnych do niepolarnych.
Urządzenie zawiera korpus ekstraktora, skraplacz i kolbę.
Zastosowanie
Aparat do ekstrakcji Soxhleta został użyty do ekstrakcji liści Calotropis procera rozpuszczalnikiem w celu określenia właściwości przeciwzapalnych krzewu, który jest stosowany w medycynie ludowej do leczenia kilku dolegliwości.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Phytochemical Screening and Anti-Inflammatory Properties of the Hydroethanolic Leaf Extract of Calotropis procera (Ait). R. Br. (Apocynaceae).
Obese E, et al.
Journal of Pharmaceutical Research International, 23(1), 1-11 (2018)
Zaira Zaman Chowdhury et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 8(8) (2018-08-08)
This research deals with the effect of the temperature on the physical, thermal, electrochemical, and adsorption properties of the carbon micro-spheres using hydrothermal carbonization (HTC). Until recently, limited research has been conducted regarding the effects of delignification during the HTC