Z556238
Extractor body for Aldrich® Soxhlet extractor
capacity 85 mL, top joint: ST/NS 45/50, bottom joint: ST/NS 24/40
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Połączenie
bottom joint: ST/NS24/40
top joint: ST/NS45/50
pojemność
85 mL
Powiązane kategorie
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z556238-1EA | 4061832119229 |