SYNF304500
Synthware™ single-neck round-bottom flask
500 mL, joint: ST/NS 24/40
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck
Połączenie
joint: ST/NS24/40
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F304500
pojemność
500 mL
500 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Heavy wall design. All sizes listed below are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.