Kluczowe dokumenty
64840-U
Supelco
Thimble
cellulose, size 25 mm × 80 mm
Synonim(y):
CELLULOSE THIMBLE 25 X 80,PK25
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
NACRES:
NB.21
Materiały
cellulose
opakowanie
pkg of 25
rozmiar
25 mm × 80 mm
Zastosowanie
food and beverages
Opis ogólny
High-purity cellulose, approximately 1.5mm wall thickness, or high-quality borosilicate glass, 40-60μm porous disk.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)