Kluczowe dokumenty
WHA10350211
Whatman® cellulose extraction thimbles
603 Cellulose thimbles, 22 x 80 mm - thickness 1.5 mm, 25/pk
Synonim(y):
gilza celulozowa, gilza ekstrakcyjna, szklane naparstki
About This Item
Kod UNSPSC:
41104817
NACRES:
NB.43
opakowanie
pack of 25
producent / nazwa handlowa
Whatman 10350211
Whatman Article No. 28414682 (US reference)
szer. × dł.
22 mm × 80 mm
grubość
1.5 mm
Cechy i korzyści
  • 603 Standardowe gilzy celulozowe wykonane z wysokiej jakości celulozy dostępne w różnych rozmiarach.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)