Kluczowe dokumenty
64841-U
Supelco
Thimble
cellulose, size 33 mm × 94 mm
Synonim(y):
CELLULOSE THIMBLE 33 X 94,PK25
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
NACRES:
NB.21
Materiały
cellulose
opakowanie
pkg of 25 ea
rozmiar
33 mm × 94 mm
Zastosowanie
food and beverages
Opis ogólny
High-purity cellulose, approximately 1.5mm wall thickness, or high-quality borosilicate glass, 40-60μm porous disk.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)