WHA2800258
Whatman® high performance cellulose extraction thimbles
I.D. × H 25 mm × 80 mm
Synonim(y):
filtr celulozowy
About This Item
Kod UNSPSC:
41104817
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 25 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 2800-258
Whatman Article No. 28418967 (US reference)
śr. wewn. × wys.
25 mm × 80 mm
Opis ogólny
Celulozowe gilzy Whatman firmy Cytiva są produkowane z wysokiej jakości bawełnianej wyściółki alfa-celulozowej do wysokowydajnego stosowania w zautomatyzowanych systemach ekstrakcyjnych Soxhleta. Stosowane w analizie powietrza i gazów odlotowych.
Opcje gilz celulozowych do systemów ekstrakcyjnych Soxhleta
Standardowe gilzy ekstrakcyjne mają grubość ścianki 1-1,5 mm. Gilzy o podwójnej grubości mają ścianki o grubości około 2 mm do zastosowań wymagających większej retencji, zwiększonej wytrzymałości na mokro lub sucho lub zwiększonej sztywności. Pomiary można dopasować do określonych systemów ekstraktorów Soxhleta.
Opcje gilz celulozowych do systemów ekstrakcyjnych Soxhleta
Standardowe gilzy ekstrakcyjne mają grubość ścianki 1-1,5 mm. Gilzy o podwójnej grubości mają ścianki o grubości około 2 mm do zastosowań wymagających większej retencji, zwiększonej wytrzymałości na mokro lub sucho lub zwiększonej sztywności. Pomiary można dopasować do określonych systemów ekstraktorów Soxhleta.
Cechy i korzyści
- Stosowany w szerokiej gamie badań ekstrakcji ciało stałe-ciecz, w tym w analizach lipidów i pestycydów w próbkach żywności i gleby.
- Nadaje się do stosowania w temperaturach do 120°C (248°F)
- Doskonała wytrzymałość mechaniczna i retencja
- Grubość ścianki standardowych gilz wynosi 1-1,5 mm, aby sprostać wymaganiom aplikacji
- Opcja podwójnej grubości dla zwiększenia sztywności
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)