Z556165
Aldrich® Soxhlet extraction apparatus
extractor capacity 50 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
pojemność ekstraktora
50 mL
pojemność kolby
125 mL
naparstek śr. wewn. × wys.
25 mm × 80 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Urządzenie zawiera korpus ekstraktora, skraplacz i kolbę.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
część zamienna
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z556165-1EA | 4061837636462 |