Kluczowe dokumenty
Z309117
Quickfit® Soxhlet extraction assemblies
volume 100 mL
Synonim(y):
100RASX
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.43
Połączenie
joint ST/NS condenser40/38
joint ST/NS flask24/29
opis
for use with 33mm × 100mm thimble
producent / nazwa handlowa
Quickfit 100RASX
dostępność
not available in USA and Canada
zakres pomiaru objętości
100 mL
pojemność kolby
250 mL
Opis ogólny
Consists of siphoning type extractor, Allihn condenser and flask. Constructed so that concentric siphon tube is protected from accidental damage by vapour tube. Condensers have 250 mm effective length with 130 cm2 surface area.
NOTE: Does not include optional pressure equalizing funnel shown in diagram
Informacje prawne
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)