Z564796
Aldrich® jacketed Soxhlet extractor
capacity 200 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Połączenie
bottom joint ST/NS24/40
top joint ST/NS55/50
agency
suitable for EPA 1613
pojemność
200 mL
kielich śr. wewn. × dł.
50 mm × 130 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Konstrukcja z płaszczem chroni delikatną rurkę syfonu przed pęknięciem i umożliwia ekstrakcję w temperaturze wrzenia rozpuszczalnika. Podczas ekstrakcji wewnętrzny kubek jest otoczony wznoszącymi się oparami rozpuszczalnika.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z564796-1EA | 4061832119618 |