Z174777
Aldrich® jacketed chromatography column
column capacity 400 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
23151816
NACRES:
SB.52
Polecane produkty
klasa czystości
for chromatography
metody
LPLC: suitable
pojemność kolumny
400 mL
pojemność zbiornika
500 mL
masa
250 gMax. packing
przydatność
suitable for chromatography
Opis ogólny
24/40 joint, gravity fed, PTFE stopcock. A slight nitrogen pressure may be applied using an inlet adapter. Recommended packing: silica gel 923 (Aldrich Cat. No. 214477). For low-temperature chromatography, circulate cooling liquid through outer jacket.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z174777-1EA | 4061833543627 |